Documenti fondamentali
RIE156331437
Rieke Metals, Inc.
3-(1,3-Dioxan-2-yl)benzaldehyde
Scegli un formato
1 G
CHF 582.63
2 G
CHF 1’844.30
5 G
CHF 2’581.88
SKU del venditore: 8589-1G
CHF 582.63
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 582.63
2 G
CHF 1’844.30
5 G
CHF 2’581.88
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero MDL:
SKU del venditore: 8589-1G
CHF 582.63
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1,3-dioxan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)11-13-5-2-6-14-11/h1,3-4,7-8,11H,2,5-6H2
InChI
FZSFOZVMUJVWRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8589
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)