Documenti fondamentali
RIE156331349
Rieke Metals, Inc.
1-Chloro-4-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.65
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorobenzyl)-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-9-3-1-8(2-4-9)7-10-12-5-6-13-10/h1-4,10H,5-7H2
InChI
WMNQMPLCEZFODE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White sticky solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8036a
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)