Documenti fondamentali
RIE156331255
Rieke Metals, Inc.
4'-n-butyl-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)butyrophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.46
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-butylphenyl)-4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C20H30O3/c1-4-5-7-16-10-12-17(13-11-16)18(21)8-6-9-19-22-14-20(2,3)15-23-19/h10-13,19H,4-9,14-15H2,1-3H3
InChI
GPPLJGGOIPXIIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8528-3-3c
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)