Documenti fondamentali
RIE156330749
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 2-(2-oxopropyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(2-oxopropyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)11-7-5-4-6-10(11)8-9(2)13/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI
ORRRDJZGTPZYJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7608
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)