RIE156330718
Rieke Metals, Inc.
ethyl 5-oxodecanoate
Scegli un formato
SKU del venditore: 7589C-1G
CHF 559.08
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 7589C-1G
CHF 559.08
Iupac Name
ethyl 5-oxodecanoate
Inchi Code
1S/C12H22O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI
ZAHUTEIIIFGYHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)