Documenti fondamentali
RIE156330709
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 6-oxooctanoate
Scegli un formato
1 G
CHF 559.08
2 G
CHF 902.10
5 G
CHF 2’124.02
SKU del venditore: 7587D-1G
CHF 559.08
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 559.08
2 G
CHF 902.10
5 G
CHF 2’124.02
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 7587D-1G
CHF 559.08
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-3-9(11)7-5-6-8-10(12)13-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI
AWEDPHYBDIDQEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7587d
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)