Documenti fondamentali
RIE156330379
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-oxooctanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-3-6-9(11)7-5-8-10(12)13-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI
PNHVXYJIXFZRGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7590c
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)