RIE156330132
Rieke Metals, Inc.
3-Methyl-5-oxo-5-(2,4,6-trimethylphenyl)valeric acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 7280-1G
CHF 473.69
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 7280-1G
CHF 473.69
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-mesityl-3-methyl-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-9-5-11(3)15(12(4)6-9)13(16)7-10(2)8-14(17)18/h5-6,10H,7-8H2,1-4H3,(H,17,18)
InChI
IJUODTUTUJVAFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)