Documenti fondamentali
RIE156330037
Rieke Metals, Inc.
6-[2-Chloro-4-(methylthio)phenyl]-6-oxohexanoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 473.69
2 G
CHF 781.37
5 G
CHF 1’763.33
SKU del venditore: 7206D-1G
CHF 473.69
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 473.69
2 G
CHF 781.37
5 G
CHF 1’763.33
About This Item
Peso molecolare:
286.78
Numero MDL:
SKU del venditore: 7206D-1G
CHF 473.69
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-[2-chloro-4-(methylsulfanyl)phenyl]-6-oxohexanoic acid
Inchi Code
1S/C13H15ClO3S/c1-18-9-6-7-10(11(14)8-9)12(15)4-2-3-5-13(16)17/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,16,17)
InChI
WGDRSBJOERECRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7206d
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)