RIE156330007
Rieke Metals, Inc.
4-[4-(N,N-Dimethylamino)phenyl]-4-oxobutyric acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 7200B-1G
CHF 473.69
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 7200B-1G
CHF 473.69
Iupac Name
4-[4-(dimethylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-13(2)10-5-3-9(4-6-10)11(14)7-8-12(15)16/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI
XRHMQQAOIJFEFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)