Documenti fondamentali
RIE156329019
Rieke Metals, Inc.
2,6-Dimethoxybenzoylacetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.21
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2,6-dimethoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-14-9-4-3-5-10(15-2)11(9)8(13)6-7-12/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI
FTPPCEYLUSGNAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6310
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)