Documenti fondamentali
RIE156328558
Rieke Metals, Inc.
3-bromo-4'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.18
Numero MDL:
Iupac Name
(3-bromophenyl)[4-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C16H13BrO3/c17-14-3-1-2-13(10-14)15(18)11-4-6-12(7-5-11)16-19-8-9-20-16/h1-7,10,16H,8-9H2
InChI
VSRZSEWGZUJJHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6129-00-18
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)