RIE156328476
Rieke Metals, Inc.
3'-chloro-5'-fluoro-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propiophenone
Scegli un formato
SKU del venditore: 6127-6100-51-1G
CHF 696.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6127-6100-51-1G
CHF 696.00
Iupac Name
1-(3-chloro-5-fluorophenyl)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H9ClF4O/c16-10-5-9(6-11(17)7-10)14(21)2-1-8-3-12(18)15(20)13(19)4-8/h3-7H,1-2H2
InChI
FWFAIDNCYQPOLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)