RIE156328364
Rieke Metals, Inc.
2',4'-dichloro-3-(3,5-dimethylphenyl)propiophenone
Scegli un formato
SKU del venditore: 6127-3100-54-1G
CHF 696.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6127-3100-54-1G
CHF 696.00
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)-3-(3,5-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H16Cl2O/c1-11-7-12(2)9-13(8-11)3-6-17(20)15-5-4-14(18)10-16(15)19/h4-5,7-10H,3,6H2,1-2H3
InChI
HJEMZXKTLAQLQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)