RIE156328120
Rieke Metals, Inc.
3'-cyano-3-(2,4-dimethylphenyl)propiophenone
Scegli un formato
SKU del venditore: 6127-2700-09-1G
CHF 696.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6127-2700-09-1G
CHF 696.00
Iupac Name
3-[3-(2,4-dimethylphenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C18H17NO/c1-13-6-7-16(14(2)10-13)8-9-18(20)17-5-3-4-15(11-17)12-19/h3-7,10-11H,8-9H2,1-2H3
InChI
JTPBBDHNNOBLTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)