Documenti fondamentali
RIE156328052
Rieke Metals, Inc.
3',5'-difluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.25
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H11F3O/c16-12-4-1-10(2-5-12)3-6-15(19)11-7-13(17)9-14(18)8-11/h1-2,4-5,7-9H,3,6H2
InChI
FOCNQOCPHKBMAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-60
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)