Documenti fondamentali
RIE156328051
Rieke Metals, Inc.
3',4'-Difluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.25
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3,4-difluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H11F3O/c16-12-5-1-10(2-6-12)3-8-15(19)11-4-7-13(17)14(18)9-11/h1-2,4-7,9H,3,8H2
InChI
WCZSGSWUBIDLEL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-59
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)