RIE156327215
Rieke Metals, Inc.
4'-fluoro-3-phenylpropiophenone
Scegli un formato
SKU del venditore: 6127-0100-23-1G
CHF 696.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6127-0100-23-1G
CHF 696.00
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H13FO/c16-14-9-7-13(8-10-14)15(17)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,7-10H,6,11H2
InChI
NSVLEVFNZSWFDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)