Documenti fondamentali
RIE156327032
Rieke Metals, Inc.
3'-bromo-3-(3-chlorophenyl)propiophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
SKU del venditore: 6127-2000-18-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.62
Numero MDL:
SKU del venditore: 6127-2000-18-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-(3-chlorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H12BrClO/c16-13-5-2-4-12(10-13)15(18)8-7-11-3-1-6-14(17)9-11/h1-6,9-10H,7-8H2
InChI
VAFVVMBDCAMYNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2000-18
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)