Documenti fondamentali
RIE156326980
Rieke Metals, Inc.
3'-bromo-3-(4-thiomethylphenyl)propiophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
SKU del venditore: 6127-1500-18-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.26
Numero MDL:
SKU del venditore: 6127-1500-18-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H15BrOS/c1-19-15-8-5-12(6-9-15)7-10-16(18)13-3-2-4-14(17)11-13/h2-6,8-9,11H,7,10H2,1H3
InChI
SXMFFEJNJLKDGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-1500-18
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)