Documenti fondamentali
RIE156326507
Rieke Metals, Inc.
3'-methyl-2-(3-pyrrolinomethyl) benzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
SKU del venditore: 6126-0900-03-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.37
Numero MDL:
SKU del venditore: 6126-0900-03-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl](3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H19NO/c1-15-7-6-9-16(13-15)19(21)18-10-3-2-8-17(18)14-20-11-4-5-12-20/h2-10,13H,11-12,14H2,1H3
InChI
NIXNGBYMBRZIGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0900-03
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)