Documenti fondamentali
RIE156326401
Rieke Metals, Inc.
2-carboethoxy-2'-thiomorpholinomethyl benzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
SKU del venditore: 6126-0700-11-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.48
Numero MDL:
SKU del venditore: 6126-0700-11-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-[2-(4-thiomorpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3S/c1-2-25-21(24)19-10-6-5-9-18(19)20(23)17-8-4-3-7-16(17)15-22-11-13-26-14-12-22/h3-10H,2,11-15H2,1H3
InChI
FZRRAEWMJKIMPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0700-11
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)