Documenti fondamentali
RIE156326382
Rieke Metals, Inc.
cyclopropyl 2-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]phenyl ketone
Scegli un formato
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
SKU del venditore: 6126-0601-00-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.39
Numero MDL:
SKU del venditore: 6126-0601-00-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclopropyl[2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H23NO3/c20-17(14-5-6-14)16-4-2-1-3-15(16)13-19-9-7-18(8-10-19)21-11-12-22-18/h1-4,14H,5-13H2
InChI
VIHPZPRHULWONI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0601-00
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)