Documenti fondamentali
RIE156326338
Rieke Metals, Inc.
2-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]-2'-methoxy benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.44
Numero MDL:
Iupac Name
[2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)phenyl](2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C22H25NO4/c1-25-20-9-5-4-8-19(20)21(24)18-7-3-2-6-17(18)16-23-12-10-22(11-13-23)26-14-15-27-22/h2-9H,10-16H2,1H3
InChI
RHOWKFXVKCISRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0600-05
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)