Documenti fondamentali
RIE156326264
Rieke Metals, Inc.
2,4-difluoro-2'-pyrrolidinomethyl benzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
SKU del venditore: 6126-0300-58-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.34
Numero MDL:
SKU del venditore: 6126-0300-58-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,4-difluorophenyl)[2-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H17F2NO/c19-14-7-8-16(17(20)11-14)18(22)15-6-2-1-5-13(15)12-21-9-3-4-10-21/h1-2,5-8,11H,3-4,9-10,12H2
InChI
DCJLKQSQWINJMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0300-58
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)