Documenti fondamentali
RIE156325133
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 8-oxo-8-[3-(3-pyrrolinomethyl)phenyl]octanoate
Scegli un formato
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
SKU del venditore: 6125-0909-00-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.47
Numero MDL:
SKU del venditore: 6125-0909-00-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 8-[3-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C21H29NO3/c1-2-25-21(24)13-6-4-3-5-12-20(23)19-11-9-10-18(16-19)17-22-14-7-8-15-22/h7-11,16H,2-6,12-15,17H2,1H3
InChI
WUXCROYQIJAEIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0909-00
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)