RIE156325021
Rieke Metals, Inc.
2-methyl-3'-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
Scegli un formato
SKU del venditore: 6125-0800-02-1G
CHF 696.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6125-0800-02-1G
CHF 696.00
Iupac Name
(2-methylphenyl){3-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C20H24N2O/c1-16-6-3-4-9-19(16)20(23)18-8-5-7-17(14-18)15-22-12-10-21(2)11-13-22/h3-9,14H,10-13,15H2,1-2H3
InChI
XAUJYNRKNCCAII-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)