Documenti fondamentali
RIE156324927
Rieke Metals, Inc.
2,3-dimethyl-3'-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.47
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
(2,3-dimethylphenyl)[3-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C23H27NO3/c1-17-5-3-8-21(18(17)2)22(25)20-7-4-6-19(15-20)16-24-11-9-23(10-12-24)26-13-14-27-23/h3-8,15H,9-14,16H2,1-2H3
InChI
BFERJBAFTPQAHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0600-26
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)