Documenti fondamentali
RIE156324848
Rieke Metals, Inc.
3-(azetidinomethyl) benzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
SKU del venditore: 6125-0400-01-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.33
Numero MDL:
SKU del venditore: 6125-0400-01-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[3-(1-azetidinylmethyl)phenyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C17H17NO/c19-17(15-7-2-1-3-8-15)16-9-4-6-14(12-16)13-18-10-5-11-18/h1-4,6-9,12H,5,10-11,13H2
InChI
ZEBXYFDLWPDUCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0400-01
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)