Documenti fondamentali
RIE156324720
Rieke Metals, Inc.
3,5-dichloro-3'-morpholinomethyl benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.24
Numero MDL:
Iupac Name
(3,5-dichlorophenyl)[3-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H17Cl2NO2/c19-16-9-15(10-17(20)11-16)18(22)14-3-1-2-13(8-14)12-21-4-6-23-7-5-21/h1-3,8-11H,4-7,12H2
InChI
FZGLHAPAVNMDIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0100-57
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)