RIE156324675
Rieke Metals, Inc.
ethyl 7-oxo-7-[4-(3-pyrrolinomethyl)phenyl]heptanoate
Scegli un formato
SKU del venditore: 6124-0908-00-1G
CHF 696.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6124-0908-00-1G
CHF 696.00
Iupac Name
ethyl 7-[4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-7-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C20H27NO3/c1-2-24-20(23)9-5-3-4-8-19(22)18-12-10-17(11-13-18)16-21-14-6-7-15-21/h6-7,10-13H,2-5,8-9,14-16H2,1H3
InChI
AICCLHCURZZEKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)