RIE156324674
Rieke Metals, Inc.
ethyl 6-oxo-6-[4-(3-pyrrolinomethyl)phenyl]hexanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 6-[4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-6-oxohexanoate
Inchi Code
1S/C19H25NO3/c1-2-23-19(22)8-4-3-7-18(21)17-11-9-16(10-12-17)15-20-13-5-6-14-20/h5-6,9-12H,2-4,7-8,13-15H2,1H3
InChI
HWNSYQUZPUPKQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0907-00
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)