Documenti fondamentali
RIE156324622
Rieke Metals, Inc.
3-methyl-4'-(3-pyrrolinomethyl) benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.37
Numero MDL:
Iupac Name
[4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl](3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H19NO/c1-15-5-4-6-18(13-15)19(21)17-9-7-16(8-10-17)14-20-11-2-3-12-20/h2-10,13H,11-12,14H2,1H3
InChI
GKDSDJWVKDURHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0900-03
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)