Documenti fondamentali
RIE156324565
Rieke Metals, Inc.
3-methyl-4'-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.42
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-methylphenyl){4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C20H24N2O/c1-16-4-3-5-19(14-16)20(23)18-8-6-17(7-9-18)15-22-12-10-21(2)11-13-22/h3-9,14H,10-13,15H2,1-2H3
InChI
CDOSPQRXEOEQFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0800-03
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)