Documenti fondamentali
RIE156324467
Rieke Metals, Inc.
4-chloro-4'-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]benozphenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.86
Numero MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)[4-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C21H22ClNO3/c22-19-7-5-18(6-8-19)20(24)17-3-1-16(2-4-17)15-23-11-9-21(10-12-23)25-13-14-26-21/h1-8H,9-15H2
InChI
JFSYWTGKJJTZFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0600-21
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)