Documenti fondamentali
RIE156324288
Rieke Metals, Inc.
2-Cyano-4'-piperidinomethyl benzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
SKU del venditore: 6124-0200-08-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 696.00
2 G
CHF 1’252.48
5 G
CHF 2’444.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.39
Numero MDL:
SKU del venditore: 6124-0200-08-1G
CHF 696.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-(1-piperidinylmethyl)benzoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C20H20N2O/c21-14-18-6-2-3-7-19(18)20(23)17-10-8-16(9-11-17)15-22-12-4-1-5-13-22/h2-3,6-11H,1,4-5,12-13,15H2
InChI
TYWZKTMRJGUSSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0200-08
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)