Documenti fondamentali
RIE156323130
Rieke Metals, Inc.
2-(3,4-Dimethoxybenzoyl)pyridine
Scegli un formato
1 G
CHF 712.18
2 G
CHF 1’044.90
5 G
CHF 2’063.66
SKU del venditore: 5570-53-1G
CHF 712.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 712.18
2 G
CHF 1’044.90
5 G
CHF 2’063.66
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.26
Numero MDL:
SKU del venditore: 5570-53-1G
CHF 712.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3,4-dimethoxyphenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-12-7-6-10(9-13(12)18-2)14(16)11-5-3-4-8-15-11/h3-9H,1-2H3
InChI
CUTYZBYXXYWWHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5570-53
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)