Documenti fondamentali
RIE156323024
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 2-trifluoromethylphenyl ketone
Scegli un formato
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
SKU del venditore: 6123-04-43-1G
CHF 628.27
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.27
Numero MDL:
SKU del venditore: 6123-04-43-1G
CHF 628.27
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclohexyl[2-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H15F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2
InChI
SPHUIRWSZQSIHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-43
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)