Documenti fondamentali
RIE156323015
Rieke Metals, Inc.
3-Bromophenyl cyclohexyl ketone
Scegli un formato
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
SKU del venditore: 6123-04-18-1G
CHF 628.27
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.17
Numero MDL:
SKU del venditore: 6123-04-18-1G
CHF 628.27
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-bromophenyl)(cyclohexyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H15BrO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h4,7-10H,1-3,5-6H2
InChI
GRGMCJWVYXIIKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-18
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)