RIE156322964
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 2,4-difluorophenyl ketone
Scegli un formato
SKU del venditore: 6123-02-58-1G
CHF 628.27
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6123-02-58-1G
CHF 628.27
Iupac Name
cyclobutyl(2,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H10F2O/c12-8-4-5-9(10(13)6-8)11(14)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChI
SFUBSOCKJIWUSM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)