RIE156322895
Rieke Metals, Inc.
3-carboethoxyphenyl cyclopropyl ketone
Scegli un formato
SKU del venditore: 6123-01-12-1G
CHF 628.27
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6123-01-12-1G
CHF 628.27
Iupac Name
ethyl 3-(cyclopropylcarbonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-2-16-13(15)11-5-3-4-10(8-11)12(14)9-6-7-9/h3-5,8-9H,2,6-7H2,1H3
InChI
XYUIDONJVHHDRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)