RIE156322856
Rieke Metals, Inc.
2'-Cyano-2,2-dimethylpropiophenone
Scegli un formato
SKU del venditore: 6122-08-1G
CHF 628.27
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6122-08-1G
CHF 628.27
Iupac Name
2-(2,2-dimethylpropanoyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-12(2,3)11(14)10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,1-3H3
InChI
SENZRNCWZAQBNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)