Documenti fondamentali
RIE156322841
Rieke Metals, Inc.
2,2-dimethyl-4'-trifluoromethylbutyrophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
SKU del venditore: 6121-45-1G
CHF 628.27
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.26
Numero MDL:
SKU del venditore: 6121-45-1G
CHF 628.27
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C13H15F3O/c1-4-12(2,3)11(17)9-5-7-10(8-6-9)13(14,15)16/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI
XDVKLTVIYMKNBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-45
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)