Documenti fondamentali
RIE156322831
Rieke Metals, Inc.
2',2,2,6'-tetramethylbutyrophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
SKU del venditore: 6121-29-1G
CHF 628.27
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 628.27
2 G
CHF 1’056.67
5 G
CHF 2’124.02
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.31
Numero MDL:
SKU del venditore: 6121-29-1G
CHF 628.27
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,6-dimethylphenyl)-2,2-dimethyl-1-butanone
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-6-14(4,5)13(15)12-10(2)8-7-9-11(12)3/h7-9H,6H2,1-5H3
InChI
NCKIRRPEPQCADB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-29
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)