RIE156322821
Rieke Metals, Inc.
2,2-dimethyl-4'-thiomethylbutyrophenone
Scegli un formato
SKU del venditore: 6121-15-1G
CHF 628.27
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 6121-15-1G
CHF 628.27
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C13H18OS/c1-5-13(2,3)12(14)10-6-8-11(15-4)9-7-10/h6-9H,5H2,1-4H3
InChI
CKRTZRDRIZZJAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)