Documenti fondamentali
RIE156322740
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 3-(3-oxocyclohexyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.31
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(3-oxocyclohexyl)benzoate
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-2-18-15(17)13-7-3-5-11(9-13)12-6-4-8-14(16)10-12/h3,5,7,9,12H,2,4,6,8,10H2,1H3
InChI
JYIXKNRVKYHUCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6096-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)