RIE156321366
Rieke Metals, Inc.
3,5-Difluoro-4'-methylbenzophenone
About This Item
Iupac Name
(3,5-difluorophenyl)(4-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10F2O/c1-9-2-4-10(5-3-9)14(17)11-6-12(15)8-13(16)7-11/h2-8H,1H3
InChI
QIZSUGMQKHHAJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5213-42
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)