Documenti fondamentali
RIE156321343
Rieke Metals, Inc.
3-Chloro-3'-methylbenzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
SKU del venditore: 5212-15-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.69
Numero MDL:
SKU del venditore: 5212-15-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-chlorophenyl)(3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11ClO/c1-10-4-2-5-11(8-10)14(16)12-6-3-7-13(15)9-12/h2-9H,1H3
InChI
UWNSZCIJIQEGNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5212-15
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)