Documenti fondamentali
RIE156321259
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-2'-chlorobenzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
SKU del venditore: 5182-17-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.56
Numero MDL:
SKU del venditore: 5182-17-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-bromophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrClO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
InChI
JTVWXJADNYWGAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5182-17
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)