Documenti fondamentali
RIE156321039
Rieke Metals, Inc.
2-chloro-3-(6-chlorohexanoyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.14
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-1-(2-chloro-3-pyridinyl)-1-hexanone
Inchi Code
1S/C11H13Cl2NO/c12-7-3-1-2-6-10(15)9-5-4-8-14-11(9)13/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI
YUWNGQAOWCFSCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light golden oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5541e
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)